Documentos clave
GF31087526
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Sinónimos:
AG060400
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.420,00
US$ 2.420,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.420,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 2.420,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 310-875-26
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)