Documentos clave
GF29693953
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinónimos:
AL606300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.160,00
US$ 1.160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.160,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 1.160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.99%
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 296-939-53
peso
100 g
tamaño nominal del gránulo
2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)