Documentos clave
GF11664075
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL603028
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 523,00
US$ 523,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 523,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 523,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 116-640-75
tamaño
60 × 60 mm
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)