Documentos clave
GF25442535
Aluminum nitride
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
AL526020
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 832,00
US$ 832,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 832,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 832,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 254-425-35
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
50 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)