Documentos clave
GF43729803
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.64 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
Sinónimos:
AL643064
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 437-298-03
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.64 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)