Documentos clave
GF20835356
Iron-Nickel alloy, Fe58Ni42
sheet, 100 x 100mm, 3.2mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE133150
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 464,00
US$ 464,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 464,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 464,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 208-353-56
tamaño × grosor
100 x 100 mm × 3.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)