Documentos clave
GF54256507
Iron/nickel
powder, Fe 58%/Ni 42%, max. particle size 150 micron, weight 100 g, condition alloy pre-cursor
Sinónimos:
FE136010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 813,00
US$ 813,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 813,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
US$ 813,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 542-565-07
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)