Documentos clave
GF19714642
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Sinónimos:
W 145351
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 613,00
US$ 613,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 613,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 613,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 197-146-42
Longitud
10 m
diámetro
0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)