Documentos clave
GF18659919
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 100 g, purity 99.999%
Sinónimos:
FE506020
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.780,00
US$ 1.780,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.780,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 1.780,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.999%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 186-599-19
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
850 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)