Documentos clave
CLS893024
Pyrex® connecting distilling adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Corning® 8930
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Corning 8930-24
D.E.
22 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The connecting arm is approximately at a 75° angle from vertical and is 200mm long.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)