Merck
343196
Sigma-Aldrich
Magnesium silicide
≥99% trace metals basis, −20 mesh
Sinónimos:
Dimagnesium silicide
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 146,00
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 146,00
About This Item
Fórmula lineal:
Mg2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
76.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de partícula
−20 mesh
cadena SMILES
[Mg]=[Si]=[Mg]
InChI
1S/2Mg.Si
Clave InChI
YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.