Merck
GF16616910
Lead
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Sinónimos:
PB006120
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 394,00
US$ 394,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 394,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pb
Número de CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141723
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 394,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.99%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 166-169-10
resistividad
20.65 μΩ-cm
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)