Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.100,00 |
Acerca de este artículo
US$ 1.100,00
assay
≥99.99%, ±99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 856-415-21
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. lump size
3.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description lump, 3.5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+% | description lump, 3.5 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+% | description powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.5+% | description powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.5+% |
| form lumps | form lumps | form powder | form powder |
| assay ±99.99%, ≥99.99% | assay ±99.99%, ≥99.99% | assay ±99.5%, ≥99.5% | assay ±99.5%, ≥99.5% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 856-415-21 | manufacturer/tradename Goodfellow 279-379-85 | manufacturer/tradename Goodfellow 810-097-72 | manufacturer/tradename Goodfellow 694-121-70 |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
| bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?