Documentos clave
GF14906505
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness
Sinónimos:
FE260450
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 864,00
US$ 864,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 864,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 864,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 149-065-05
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)