Documentos clave
GF71619677
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 200 x 200mm, 0.5mm thickness
Sinónimos:
FE260450
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.830,00
US$ 1.830,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.830,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 1.830,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 716-196-77
tamaño × grosor
200 mm × 200 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)