921602
Nickel oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 1.3 cP
Sinónimos:
NiO dispersion, NiO ink, Nickel oxide dispersion
Formulario
suspension
Nivel de calidad
concentración
2.5 wt. %
viscosidad
1.3 cP
densidad
0.8 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Clave InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn (50W, 1min/100mL) or bath (5min/100mL). Optionally filter through 0.45μm PP or PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited films at 80°C - 120°C.
- Thickness optimization may be necessary.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
56.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.