Documentos clave
GF05178854
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 0.8mm, L 10 m, wall thickness 0.25 mm
Sinónimos:
FP307007
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 051-788-54
Longitud
10 m
pared grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)