Documentos clave
GF03179774
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinónimos:
PT045120
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 546,00
US$ 546,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 546,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 546,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 031-797-74
L × diám.
0.2 m × 0.25 mm
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF27718948GF18564891GF84004523
manufacturer/tradename
Goodfellow 031-797-74
manufacturer/tradename
Goodfellow 277-189-48
manufacturer/tradename
Goodfellow 185-648-91
manufacturer/tradename
Goodfellow 840-045-23
L × diam.
0.2 m × 0.25 mm
L × diam.
0.2 m × 0.38 mm
L × diam.
1 m × 0.1 mm
L × diam.
1 m × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)