Documentos clave
DWK231752352
Disposable Culture Tube
Sinónimos:
231752352
Seleccione un Tamaño
100 EACH
US$ 151,00
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EACH
US$ 151,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
Junta
Joints (GL 18)
Características
seal (rubber)
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
231752352
An × L
18 mm × 180 mm
Aplicación
Preparation cell culture, sample collecting, storage
Características y beneficios
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)