Merck
Z189898
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 1 1/2 in.
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 22,00
US$ 22,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 22,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
US$ 22,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE-coated
cross PTFE-coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37144-0112
Longitud
38.1 mm
Diámetro
15.8 mm
tamaño
1 1/2 in. × 1 1/2 in.
Descripción general
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Información legal
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)