CLS982012
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 5 mL
Sinónimos:
Corning® 9820
Seleccione un Tamaño
US$ 409,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 409,00
Productos recomendados
Materiales
round bottom tube
envase
pack of 72
case of 720
fabricante / nombre comercial
Corning 9820-12
D.E. × L
12 mm × 75 mm
capacidad
5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
- Fire polished ends for a smooth finish.
- Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
- Three largest sizes have no marking spots.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)