Documentos clave
DWK213631303
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 130 mm × 50 mm × 130 mm
Sinónimos:
213631303
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 153,00
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 153,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213631303
bottle W × L × H
130 mm × 50 mm × 130 mm
Aplicación
storage
Características y beneficios
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)