Merck
143707
Sigma-Aldrich
trans-2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
97%
Sinónimos:
2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 106,00
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 106,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2C(Br)=C(Br)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
245.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
112-114 °C (lit.)
cadena SMILES
OC\C(Br)=C(/Br)CO
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h7-8H,1-2H2/b4-3+
Clave InChI
MELXIJRBKWTTJH-ONEGZZNKSA-N
Aplicación
  • Synthesis and Characterization of Oligomer Bis (trans-2, 3-dibromo-4-hydroxy-2-butenyl) terephthalate as a Green Corrosion Inhibitor on Mild Steel in 1 MH 3 PO 4: This study discusses the conversion of PET waste into an oligomer using trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol, exploring its efficacy as a corrosion inhibitor (Tuama, Indonesian Journal of Chemistry).
  • Use of bromine and bromo-organic compounds in organic synthesis: This review highlights the role of trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol in organic synthesis, particularly its utility in bromination reactions to synthesize complex organic molecules (Saikia et al., Chemical Reviews, 2016).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1