Merck
669466
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
95%
Sinónimos:
4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6BrF3O
Número de CAS:
Peso molecular:
267.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
46-56 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI key
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c