Merck
D31400
Supelco
Dibenz[a,h]anthracene
97%
Sinónimos:
1,2:5,6-Dibenzanthracene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H14
Número de CAS:
Peso molecular:
278.35
Beilstein:
1912416
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
bp
524 °C (lit.)
mp
262-265 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Clave InChI
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Souleymane Coulibaly et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(9), 1395-1403 (2015-09-04)
To clarify the seasonal fluctuations in air pollution and the effect of long-range transport, we collected airborne particles (n=118) at Dazaifu in Fukuoka, Japan, from June 2012 to May 2013 and measured Pb and SO4(2-), which are indicators of the