Merck
D221309
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanediol
99%
Sinónimos:
Dodecamethylene glycol
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 64,90
100 G
US$ 175,00
US$ 64,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 64,90
100 G
US$ 175,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2)12OH
Número de CAS:
Peso molecular:
202.33
Beilstein:
1742760
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 64,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
189 °C/12 mmHg (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
Clave InChI
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
348.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
176.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kangming Xu et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-18)
Although hindered phenol/polymer-based hybrid damping materials, with excellent damping performance, attract more and more attention, the poor stability of hindered phenol limits the application of such promising materials. To solve this problem, a linear hindered phenol with amorphous state and
Aruuhan Bayaguud et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(14), 4602-4608 (2017-03-23)
A reaction strategy for the post-functionalization of hexavanadate derivatives is presented herein. In this study, five polyoxovanadate-based organic-inorganic hybrids TBA
Dina Maniar et al.
ChemSusChem, 12(5), 990-999 (2019-01-15)
Enzymatic polymerization provides an excellent opportunity for the conversion of renewable resources into polymeric materials in an effective and sustainable manner. A series of furan-based copolyesters was synthesized with