Merck
D206709
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylethylamine
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 107,00
25 G
US$ 277,00
US$ 107,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 107,00
25 G
US$ 277,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CHCH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
197.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 107,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
48-49 °C (lit.)
cadena SMILES
NCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11,15H2
Clave InChI
RXMTUVIKZRXSSM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Anna Munder et al.
MedChemComm, 10(2), 280-293 (2019-03-19)
Pancreatic β-cell membranes and presynaptic areas of neurons contain analogous protein complexes that control the secretion of bioactive molecules. These complexes include the neuroligins (NLs) and their binding partners, the neurexins (NXs). It has been recently reported that both insulin