Merck
D184101
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-2-pyrrolidinone
greener alternative
95%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 168,00
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 168,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
113.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 5
new score: 4
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Reduce Derivatives
Real-Time Analysis for Pollution Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
215-217 °C/743 mmHg (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CC1CCC(=O)N1C
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-3-4-6(8)7(5)2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FILVIKOEJGORQS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Reduce Derivatives”, “Real-Time Pollution Prevention” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)