Merck
D183806
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylpyrrolidine, mixture of cis and trans
93%, technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
99.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
Ensayo
93%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4299 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
densidad
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCC(C)N1
InChI
1S/C6H13N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ZEBFPAXSQXIPNF-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)