325384
N-Methylsuccinimide
99%
Sinónimos:
1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, N-Methyl-2,5-pyrrolidinedione
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
234-235 °C (lit.)
mp
61-70 °C (lit.)
grupo funcional
imide
cadena SMILES
CN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3
Clave InChI
KYEACNNYFNZCST-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?