668311
Pyrrole-2-carbonitrile
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
92.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5513
bp
92-94 °C/2 mmHg
densidad
1.081 g/mL at 25 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#Cc1ccc[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,7H
Clave InChI
BQMPGKPTOHKYHS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Product is a liquid and not a solid
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Seungmin Oh et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(39), 8274-8284 (2019-09-11)
Ionic liquids with aprotic heterocyclic anions (AHAs) have been developed for CO2 capture but have been considered for other applications as well. Previously, we have shown that AHA ILs, where the only site for reaction with CO2 is the anion
Quintin R Sheridan et al.
The journal of physical chemistry. B, 120(46), 11951-11960 (2016-10-27)
A combination of X-ray scattering experiments and molecular dynamics simulations were conducted to investigate the structure of ionic liquids (ILs) which chemically bind CO
Guokai Cui et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(14), 5632-5639 (2015-02-18)
A new approach has been developed to improve SO2 sorption by cyano-containing ionic liquids (ILs) through tuning the basicity of ILs and cyano-sulfur interaction. Several kinds of cyano-containing ILs with different basicity were designed, prepared, and used for SO2 capture.