Merck
D171301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 239,00
US$ 239,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 239,00
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.24
Beilstein:
987259
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 239,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
187-193 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-5-3-10-8-12(14(16)18-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)