Merck
D145203
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propyl chloride hydrochloride
96%
Sinónimos:
3-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, N,N-Dimethyl(3-chloropropyl)amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 68,60
US$ 68,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 68,60
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
158.07
Beilstein:
3670046
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 68,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
crystals
mp
140-143 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
M A Carfagna et al.
Molecular pharmacology, 44(1), 129-141 (1993-07-01)
Perturbations of rat brain synaptic plasma membrane (SPM) bilayer structure and Na+/K(+)-ATPase activity were correlated for drugs that are structurally related and exhibit similar toxicological side effects but belong to different pharmacological classes. Na+/K(+)-ATPase IC50 values decrease linearly with increasing