Merck
416169
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate
average Mn ~170
Sinónimos:
3 arm PEG, 3 arm PEO, Poly(ethylene oxide), 3-arm, hydroxy terminated, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether, Polyethylene glycol trimethylolpropane triether, Trimethylolpropane ethoxylate (20/3 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4.6 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4/15 EO/OH)
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 185,00
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 185,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn ~170
índice de refracción
n20/D 1.478
densidad
1.11 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI
1S/C6H14O3.C2H6O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;3-1-2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3-4H,1-2H2
Clave InChI
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
444.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
229 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)