Merck
C47809
Sigma-Aldrich
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 88,60
US$ 88,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 88,60
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
195.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 88,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
287 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
Clave InChI
FUQOTYRCMBZFOL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E Pralong et al.
Neuroscience letters, 136(1), 56-58 (1992-02-17)
The potency, specificity and reversibility of various presumed glycine site N-methyl-D-aspartate (NMDA) antagonists was studied on neonatal rat spinal cord using the grease gap technique. 5,7-Dichlorokynurenate was the most potent and specific glycine site antagonist among the compounds tested. On