Merck
D134856
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxynaphthalene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
152.5-153.5 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2cc(OC)ccc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-5-3-10-8-12(14-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
AHKDVDYNDXGFPP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Cisak et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 57(4), 299-306 (2000-12-29)
Protonation and sulphonation mechanism of 2,6-DMON is described. The products of their sulphonation, the sodium and barium salts of 2,6-DMON-4-monosulphonic acid and of 2,6-DMON-4,7-disulphonic acid have been prepared and characterized.