213152
2,7-Dimethoxynaphthalene
98%
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
137-139 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2ccc(OC)cc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-5-3-9-4-6-12(14-2)8-10(9)7-11/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
PPKHAIRFQKFMLE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?