D133604
trans-2,4-Dimethoxycinnamic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
192-194 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OC)cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
InChI key
YIKHDPHTFYWYJV-GQCTYLIASA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?