Merck
D125601
Sigma-Aldrich
3,5-Diisopropylcatechol
technical grade, 90%
Sinónimos:
3,5-Diisopropylpyrocatechol
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2C6H2-1,2-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
chunks
bp
179-181 °C/30 mmHg (lit.)
mp
78-86 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(C)c1cc(O)c(O)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(13)6-9/h5-8,13-14H,1-4H3
Clave InChI
VMYLKGAEBQHVPE-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jerry O Ebalunode et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(14), 5133-5138 (2009-06-13)
Current anesthetics, especially the inhaled ones, have troublesome side effects and may be associated with durable changes in cognition. It is therefore highly desirable to develop novel chemical entities that reduce these effects while preserving or enhancing anesthetic potency. In