CLS982018
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 27 mL
Sinónimos:
Corning® 9820
Seleccione un Tamaño
US$ 136,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 136,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 576
pack of 72
fabricante / nombre comercial
Corning 9820-18
D.E. × L
18 mm × 150 mm
capacidad
27 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
Descripción general
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
- Fire polished ends for a smooth finish.
- Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
- Three largest sizes have no marking spots.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)