Documentos clave
CLS980020
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 34 mL
Sinónimos:
Corning® 9800
Seleccione un Tamaño
576 EA
US$ 706,00
US$ 706,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
576 EA
US$ 706,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
US$ 706,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
round bottom tube
envase
case of 576
pack of 72
fabricante / nombre comercial
Corning 9800-20
D.E. × L
20 mm × 150 mm
capacidad
34 mL
Descripción general
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)