Documentos clave
CLS882119
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: ST/NS19/22
fabricante / nombre comercial
Corning 8821-19
Longitud
57 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)