Documentos clave
SYNA131024
Synthware Vigreux distillation connecting adapter
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40, immersion depth 76 mm
Sinónimos:
Synthware A131024, Distillation adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 170,00
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 170,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS10/18
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
A131024
inmersión profundidad
76 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware Vigreux distillation connecting adapter with a top standard outer joint (10/18) to accommodate a 76mm immersion thermometer. With standardized 24/40 side and bottom inner joint (24/40), it easily fits various laboratory glassware.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)