Documentos clave
Z268798
Safe-Lab Thermometer/Tubing Adapter
joint: ST/NS 14/20, opening size 6-7 mm
Sinónimos:
thermometer holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 134,00
US$ 134,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 134,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 134,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F20309-1680
apertura tamaño
6-7 mm
Descripción general
PTFE body with Viton® O-ring and PP screw-cap with inside Viton O-ring for air-tight work. Loosen cap for depth adjustment of thermometer or tubing.
Información legal
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)