Documentos clave
CLS360603LM
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 3,000 mL, porosity 10-15 μm
Sinónimos:
Corning® 36060
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Corning 36060-3LM
capacidad
3,000 mL
disco diám.
152 mm
tamaño de poro
10-15 μm porosity
Descripción general
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)