Documentos clave
CLS70792N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 2.0 mL
Sinónimos:
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
envase
case of 700 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7079-2N
intervalo de medición del volumen
2.0 mL
capacidad
2.0 mL
punta tamaño
, Narrow
Categorías relacionadas
Características y beneficios
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)