Documentos clave
CLS7077B25
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 25.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Sinónimos:
Corning® 7077B
Seleccione un Tamaño
400 EA
US$ 1.310,00
US$ 1.310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
400 EA
US$ 1.310,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
US$ 1.310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
envase
pack of 100 ea
case of 400 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7077B-25
intervalo de medición del volumen
25.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Longitud
300 mm
capacidad
25 mL
Descripción general
These sterile disposable shorty Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are ideal for use in confined areas such as hoods. The 5, 10 and 25 mL sizes have tooled tops and the 50 mL has a polypropylene top end. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)