CLS7077B50
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Sinónimos:
Corning® 7077B
Seleccione un Tamaño
US$ 378,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 378,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
envase
pack of 25 ea
case of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7077B-50
intervalo de medición del volumen
50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Longitud
358 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)