Documentos clave
CLS70652
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 2.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Sinónimos:
Corning® 7065
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass
Características
graduation
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 7065-2
intervalo de medición del volumen
2.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × L
7 mm × 350 mm
capacidad
2.0 mL
Características y beneficios
  • Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 2 mL) are reusable pipettes, which are color-coded for easy identification and sorting.
  • Colored graduations are enameled onto the glass.
  • They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)