Documentos clave
CLS70702
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinónimos:
Corning® 7070
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass
Características
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
envase
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7070-2
intervalo de medición del volumen
2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
D.E. × L
7 mm × 350 mm
capacidad
2.0 mL
Descripción general
Calibrated "to deliver".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)